Learn More
Thermo Scientific™ Disco de hipurato
Descripción
Detecte rápidamente la hidrólisis del hipurato sódico con estreptococos β-hemolíticos, Gardnerella vaginalis y Campylobacter jejuni mediante un disco de hipurato Thermo Scientific™ Remel™ impregnado con reactivos. Hwang y Ederer emplearon el reactivo de ninhidrina en un método rápido para detectar la hidrólisis del hipurato por el producto final de glicina1. Jolly posteriormente estableció unos criterios mínimos para la identificación de G. vaginalis, incluida la hidrólisis hipurato2. En 1989, Cacho et al. también evaluó el uso del disco de hipurato en la identificación de Campylobacter spp.3.
Detecte rápidamente la hidrólisis del hipurato sódico con estreptococos β-hemolíticos, Gardnerella vaginalis y Campylobacter jejuni mediante un disco de hipurato impregnado con reactivos. La prueba de hidrólisis del hipurato determina la capacidad de los estreptococos del grupo B, así como de otras bacterias, para hidrolizar enzimáticamente el hipurato sódico4,5.
- Listo para su uso: Disco impregnado con reactivos
- Prueba rápida: Los resultados se obtienen en 30 minutos.
- Fácil de identificar: Se produce una reacción de condensación con hidrindantina, amoníaco y ninhidrina residual para crear el complejo final de color morado para una reacción positiva y de color gris claro para una reacción negativa.
El ácido hipúrico se hidroliza mediante la enzima hipuricasa a glicina y ácido benzoico. La ninhidrina evoca una reacción de cinco pasos que comienza con la desaminación de la glicina para formar hidrindantina (una forma reducida de ninhidrina), dióxido de carbono y amoníaco.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Disco de hipurato |
| Marcado CE | Sí |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 1 kit |
| Cantidad | Kit para 25 pruebas |