Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de indol de Ehrlich Remel™
Código de producto. 11474049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
11474049 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 11474049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21213
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Detecte la producción de indol por parte de microorganismos debido a la actividad de triptofanasa con el reactivo de indol de Ehrlich.
Detecte la producción de indol por parte de no fermentadores y anaerobios cultivados en caldo de indol mediante el reactivo de indol de Ehrlich Thermo Scientific™ Remel™. El reactivo de Ehrlich contiene p-dimetilaminobenzaldehído que actúa como indicador para identificar indol. Vracko y Serris fueron los primeros en utilizar ρ-dimetilaminobenzaldehído en la prueba de indol1. Se recomienda el reactivo de indol de Ehrlich para detectar la producción de indol mediante bacilos gramnegativos no fermentadores y para anaerobios2-4.
Utilice el reactivo de indol de Ehrlich para detectar la producción de indol por parte de no fermentadores y anaerobios cultivados en caldo de indol. Listo para su uso: reactivo líquido. Fácil de interpretar: Prueba positiva: anillo rosa rojizo entre caldo y disolvente en 15 minutos. Prueba negativa: sin desarrollo de color en forma de anillo en 15 minutos. Las triptofanasas son enzimas intracelulares que median la producción de indol hidrolizando el triptófano de aminoácidos. El indol se combina con el dimetilaminobenzaldehído para formar un compuesto rojo. Se trata de un producto de condensación formado por una división de ácidos de una proteína. Cuando se utiliza el reactivo de Ehrlich, se producen pequeñas cantidades de indol a partir de la descomposición del triptófano por parte de la triptofanasa. Estos primero se deben extraer con xileno o un sustituto de xileno antes de su detección5. El reactivo de indol de Ehrlich contiene ρ-dimetilaminobenzaldehído (CAS 100-10-7), ácido clorhídrico (concentrado) (CAS 7647-01-0) y alcohol etílico al 95 % (CAS 64-17-5). El reactivo de indol de Ehrlich no es específico para el indol. Cuando se utiliza un disolvente como el xileno para extraer indol, el color rojo que se desarrolla en la capa de disolvente solo se produce con indol y escatol6. El uso de caldo de peptona inadecuado o de medio que contenga glucosa puede provocar resultados aberrantes6. No todos los productos están disponibles para su venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de indol, Ehrlich
Analitos detectables la enzima triptófano, Skatole, Tryptophanase
Formato Frasco
Cantidad 25 mL