Learn More
Thermo Scientific™ Base del medio de prueba de dermatofito (DermaTube)
Código de producto. 15414924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 12 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15414924 10 x 12 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 15414924 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R241045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Facilite el aislamiento selectivo y diferencial de hongos patógenos de fuentes cutáneas mediante el medio de prueba Dermatophyte (DermaTube).
Facilite el aislamiento selectivo y diferencial de hongos patógenos de fuentes cutáneas mediante el medio de prueba Dermatophyte (DermaTube) Thermo Scientific™ Remel™. Este medio fue formulado por Taplin et al. para su uso en lugares donde no se dispone de capacitación especializada ni de exámenes microscópicos1. Se incorporan un indicador de pH y tres agentes antimicrobianos en el agar para proporcionar un medio diferencial y selectivo para el aislamiento de dermatofitos pertenecientes a los géneros Microsporum, Trichophyton o Epidermophyton.
Los dermatofitos son hongos que poseen propiedades queratinolíticas que les permiten invadir la piel, las uñas y el cabello2. Las infecciones causadas por estos organismos se denominan comúnmente tiña y se clasifican por la palabra latina tinea seguida del área del cuerpo infectada3. Facilite el aislamiento selectivo y diferencial de hongos patógenos de fuentes cutáneas mediante el medio de prueba Dermatophyte (DermaTube).
  • Listo para su uso: Comodidad de los medios preparados.
  • Selectivo: La ciclohexamida, el cloranfenicol y la gentamicina son agentes selectivos que inhiben la mayoría de los hongos saprofíticos y muchas bacterias grampositivas y gramnegativas, incluidas algunas Pseudomonas.
  • Facilidad de identificación: El rojo de fenol es un indicador de pH que detecta metabolitos alcalinos producidos por dermatofitos, lo que produce un desarrollo de color rojo del medio.
Este medio se recomienda para su uso en procedimientos cualitativos. Este medio contiene peptonas de soja que suministran los compuestos de nitrógeno y carbono necesarios para el crecimiento de microorganismos. La dextrosa es una fuente de energía.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción DermaTube™
Formato Tubo de 27 mm x 70 mm
Tipo de producto Medios
Cantidad 10 x 12 mL