Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prueba para antígeno de Cryptococcus
Código de producto. 11974042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11974042 Kit para 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 11974042 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30851501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Detecte rápidamente los antígenos de polisacáridos asociados con la infección por Cryptococcus neoformans utilizando el kit de prueba de antígenos de Cryptococcus.
Detecte rápidamente antígenos de polisacáridos capsulares asociados con la infección por Cryptococcus neoformans utilizando el kit de prueba para antígeno de Cryptococcus Thermo Scientific™ Remel™. En 1963, Bloomfield informó sobre la detección de antígenos polisacáridos criptocócicos (CPS) en suero y LCR de pacientes con criptococosis1. En pruebas posteriores, los investigadores informaron reacciones positivas falsas en el suero de pacientes con factor reumatoideo2, 3. En 1983, Stockman y Roberts introdujeron un método enzimático que incorporaba proteasa para eliminar los factores de interferencia en el suero4.
La criptococosis es una infección sistémica causada por la levadura C. neoformans1. Los reservorios naturales de C. neoformans son el suelo y las heces de las aves. La inhalación de células de levadura puede provocar una infección pulmonar y posiblemente una enfermedad diseminada. Los pacientes se suelen presentar con una debilitación devastadora, especialmente aquellos con un síndrome inmunosupresor. Debido a que C. neoformans tiene una afinidad inusual por el tejido del sistema nervioso central, es esencial una detección rápida y temprana.
  • Prueba sensible
  • Prueba rápida: Los resultados se obtienen en 5 minutos.
  • Fácil de identificar: Una prueba positiva se indica por cualquier aglutinación o formación de grumos y la limpieza del látex de la prueba inmediatamente después del paso de rotación de 5 minutos, mientras que una prueba negativa se indica por ausencia de aglutinación o formación de grumos.
  • Prueba semicuantitativa: El título es el recíproco de la última dilución que produce un resultado positivo (aglutinación).
El kit de prueba para antígeno de Cryptococcus incorpora el uso de partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos monoclonales de IgM murino (ratón). El antígeno CPS en el suero o LCR del paciente interactúa con las partículas de látex sensibilizadas produciendo una aglutinación visible. El uso de anticuerpos monoclonales de IgM y el tratamiento del suero con proteasa reducen la posibilidad de reacciones falsas positivas, eliminando la necesidad de realizar una prueba de látex de control complementaria para verificar la especificidad de los resultados5-6. Esta prueba tiene valor tanto de diagnóstico como de pronóstico, ya que la enfermedad progresiva suele ir acompañada de un aumento de los títulos de antígenos. Los títulos decrecientes generalmente se asocian con una mejoría clínica, con o sin terapia.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de prueba para antígeno de Cryptococcus
Analitos detectables antígenos de polisacáridos asociados a la infección por «Cryptococcus neoformans» en suero o LCR
Incluye 1 vial de látex de prueba; control negativo; control positivo; control positivo bajo; tableta de proteasa; 10 diluyentes de muestras; tarjetas de reacción; pipeta dispensadora.
Cantidad Kit para 50 pruebas