Learn More
Thermo Scientific™ Plasma de coagulasa Remel™, 25 ml
Código de producto. 13296049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
15 mL
25 mL
6 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
25 ml
5 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13296049 6 x 5 mL paquete de 6
11943322 5 mL 5 ml
10220293 25 mL 25 ml
10046782 15 mL 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13296049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.89€
    190.15€ / paquete de 6
    Ahorro 116.74€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Coagulase Plasma.
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Thermo Scientific™ Remel™ Coagulase Plasma. The enzyme coagulase acts on a constituent of rabbit plasma to produce a thrombin-like substance which activates fibrinogen to form fibrin clot. In 1940, Fairbrother and Chapman et al. reported pathogenic staphylococci can be identified based on the ability to coagulate plasma.1,2 Chapman found rabbit plasma to be superior to other types of plasma in terms of clotting activity.3 Bayliss and Hall recommended replacing the citrate anticoagulant with EDTA to avoid false-positive clots.4
  • Plasma de conejo con EDTA
  • Liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Plasma de coagulasa
Marcado CE Sí
Analitos detectables estafilococos)
Tipo Plasma de coagulasa
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Cantidad 6 x 5 mL