Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo con cetrimida (deshidratado) Remel™
Código de producto. 11972642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11972642 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11972642 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R452802
Aísle selectivamente e identifique provisionalmente psuedomonas aeruginosa y otras bacterias gramnegativas y no fermentativas utilizando este medio.
Aísle selectivamente e identifique provisionalmente psuedomonas aeruginosa y otros bacilos gramnegativos no fermentativos utilizando agar selectivo de cetrimida Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). King et al. desarrollaron un medio llamado agar técnico que fue utilizado para mejorar la producción de piocianina por psuedomonas1. En 1955, Lowbury describió el uso de la cetrimida en un medio selectivo para P. aeruginosa2. Esta formulación está recomendada por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) y la AOAC International (AOAC)3,4. El agar centrimida tiene la fórmula de agar técnico, pero se modifica mediante la adición de centrimida.
Aísle selectivamente e identifique provisionalmente psuedomonas aeruginosa y otros bacilos gramnegativos no fermentativos utilizando agar selectivo de cetrimida (deshidratado).
  • Selectivo: La centrimida en el medio inhibe bacterias distintas de la P. aeruginosa al causar nitrógeno y liberarse de células bacterianas, lo que hace que el medio sea selectivo para P. aeruginosa.
  • Fácil lectura: P. aeruginosa forma colonias verdes fluorescentes que se pueden diferenciar fácilmente de otras colonias no fluoroscentes.
  • Esta formulación está recomendada por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) y la AOAC International (AOAC)3,4. El agar centrimida tiene la fórmula de agar técnico, pero se modifica mediante la adición de centrimida.
Este medio contiene sulfato de potasio y cloruro de magnesio que estimulan la producción de piocianina y fluoresceína. La producción de fluoresceína se visualiza con una luz ultravioleta. La P. aeruginosa se caracteriza por la producción de piocianina, un pigmento de fenazina azul-verde, soluble en agua y no fluorescente. La centrimida (bromuro de N-acetil-NNN-trimetil-amonio, cetavlon) provoca la liberación de nitrógeno y fósforo de células bacterianas e inhibe bacterias distintas de la P. aeruginosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: BAM, USP.
Descripción Agar selectivo con cetrimida
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Las referencias R110131 y R112040 no son aptas para uso diagnóstico in vitro.