Learn More
Thermo Scientific™ Disco de prueba de catarrhalis
Código de producto. 10516963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 discos/vial
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10516963 25 discos/vial paquete de 25
1 options
Código de producto. 10516963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21121
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Detecte rápidamente la butirato esterasa para identificar provisionalmente Moraxella catarrhalis aisladas de muestras clínicas con este disco impregnado con reactivos listo para su uso.
Detecte la butirato esterasa para identificar rápidamente Moraxella catarrhalis aisladas de muestras clínicas mediante el disco de prueba de Catarrhalis Thermo Scientific™ Remel™.
La identificación rápida de Moraxella catarrhalis es importante, ya que la mayoría de las cepas producen beta-lactamasa y son resistentes a la penicilina y la ampicilina. Los métodos convencionales que se utilizan para identificar M. catarrhalis pueden tardar hasta 48 horas3,4. En 1962, Berger sugirió que la detección de la butirato esterasa se puede utilizar como método rápido para identificar M. catarrhalis.1
Detecte la butirato esterasa para identificar provisionalmente Moraxella catarrhalis mediante el disco de prueba de Catarrhalis impregnado con reactivos. Moraxella catarrhalis es un patógeno importante. Yeun et al. han afirmado que el aislamiento de M. catarrhalis de cultivos rutinarios de esputo está asociado con una infección clínica.2 La identificación rápida de este organismo es importante, ya que la mayoría de las cepas producen beta-lactamasa y son resistentes a la penicilina y la ampicilina.
  • Listo para su uso: Disco impregnado con reactivos. Sin necesidad de preparación adicional.
  • Fácil de detectar: Detección visual del cambio de color.
  • Fácil de interpretar:
    • Prueba positiva: desarrollo de color azul-verdoso en 2 minutos
    • Prueba negativa: sin desarrollo de color en 2 minutos.
El disco de prueba de Catarrhalis está impregnado con el ingrediente reactivo butirato de indoxilo. La enzima butirato esterasa libera el indoxilo del butirato de indoxilo y desarrolla espontáneamente un color añil en presencia de oxígeno5. Este cambio de color permite la detección rápida de M. catarrhalis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Disco de prueba para «Moraxella catarrhalis»
Marcado CE Sí
Analitos detectables Butirato esterasa para la identificación provisional de «Moraxella catarrhalis».
Formato Vial
Cantidad 25 discos/vial