Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prueba Remel™ para Candida albicans
Código de producto. 13255789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13255789 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13255789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30851401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    191.19€ / 50 tests
    Ahorro 61.81€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El kit de prueba Thermo Scientific™ Remel Candida albicans es una prueba de disco impregnada de reactivo para la identificación provisional de Candida albicans.
El kit de prueba Thermo Scientific™ Remel Candida albicans es una prueba de disco impregnada de reactivo que se utiliza para la identificación provisional de Candida albicans.
  • Prueba rápida para la detección de enzimas L-prolina aminopeptidasa y Β-galactosaminidasa en células de levadura para la identificación provisional de Candida albicans cultivada en medios de laboratorio.
    Un método rápido y sensible que utiliza una combinación de p-nitrofenil-N-acetil-Β-D-galactosaminida (NGL) y L-prolina-Β-naftilamida (PRO).
Incluye:
50 discos de prueba; 1 × vial de 45 ml de hidróxido de sodio al 03 %; 1 vial de revelador de color; 50 tubos de plástico con tapones; varillas aplicadoras de madera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los reactivos sin abrir permanecen estables si se guardan a una temperatura de 2 °C a 8 °C hasta la fecha de caducidad
Descripción Kit de prueba para «Candida albicans»
Marcado CE Yes
Cantidad 50 pruebas
Para uso diagnóstico in vitro