Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Calibrated Inoculating Loops
Código de producto. 13212713
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Color:
Amarillo
Cantidad:
32/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
Código de producto. Tipo de producto Color Cantidad unitSize
13212713 Asa de inoculación Amarillo 32/paq. paquete de 32
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13212713 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R501511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Las asas de siembra calibradas Thermo Scientific™ Remel se suministran en diferentes materiales: platino, níquel-cromo trenzado y plástico. Algunas están codificadas por colores y tienen mango aislado.
Las asas de inoculación calibradas Thermo Scientific™ Remel están disponibles en platino, nicrom trenzado y plástico. Algunas están codificadas por colores y tienen mango aislado.
  • Níquel-cromo trenzado o plástico
  • Con o sin mango aislado
  • Codificado por colores:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 10 μl
Material Plastic, Nichrome
Color Amarillo
Tipo de producto Asa de inoculación
Cantidad 32/paq.