Learn More
Thermo Scientific™ Agar verde brillante con sulfa Remel™
Código de producto. 15258957
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
15258957 Polvo 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15258957
Marca: Thermo Scientific™ R452622/NEW
Aísle y diferencie selectivamente especies de Salmonella distintas de la Salmonella enterica serovar Typhi y Paratyphi utilizando este medio.
Aísle y diferencie selectivamente especies de Salmonella distintas de la Salmonella enterica serovar Typhi y Paratyphi de alimentos, huevos, productos cárnicos u otros materiales mediante el agar sulfa verde brillante Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). Osborne y Stokes modificaron la fórmula de Kristensen añadiendo sulfapiridina sódica que mejoraba la selectividad del medio y mejoraba la recuperación de Salmonella de productos de huevo1. El agar sulfa verde brillante está recomendado por la APHA y el USDA para el aislamiento selectivo de Salmonella de alimentos, huevos y productos cárnicos2,3.
Este medio contiene peptonas de caseína y carne que proporcionan nitrógeno, aminoácidos y péptidos necesarios para el crecimiento bacteriano. El extracto de levadura es una fuente de vitaminas del complejo B. El cloruro de sodio es una fuente de electrolitos esenciales y mantiene el equilibrio osmótico. Las colonias fermentadoras de lactosa y sacarosa que crecen ocasionalmente en este medio serán de color amarillo-verde rodeado por una zona amarilla-verde.
  • Medios selectivos: El tinte verde brillante es un agente selectivo que inhibe las bacterias grampositivas y la mayoría de los bacilos gramnegativos.
  • Recomendado por la APHA y el USDA para el aislamiento selectivo de Salmonella de alimentos, huevos y productos cárnicos2,3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar verde brillante con sulfa
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio