Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar Remel™ Bordet Gengou
Código de producto. 15317826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15317826 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15317826 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R452432
La base de agar Remel Bordet Gengou se utiliza para el aislamiento de Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis.
La base de agar Remel Bordet Gengou se utiliza para el aislamiento de Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base agar Bordet Gengou
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio