missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agar bilis esculina con azida Remel™

Código de producto. 11913862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11913862 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11913862 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R452372

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aísle selectivamente e identifique provisionalmente estreptococos y enterococos del grupo D mediante el agar de azida de bilis esculina (deshidratado).

Aísle selectivamente e identifique provisionalmente estreptococos y enterococos del grupo D mediante el agar de azida de bilis Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). El agar de esculina que contiene el 40 % de bilis, se correlacionó bien con estreptococos del grupo D confirmados serológicamente, según lo reportado por Swan1. Isenberg et al. modificaron la formulación reduciendo la concentración de bilis y añadiendo el agente selectivo, ácida sódica2.

En presencia de bilis, los estreptococos y enterococos del grupo D hidrolizan la esculina y forman la esculetina y la dextrosa. El citrato de amonio férrico suministra iones férricos que reaccionan con la esculetina y forman colonias marrón-negras en el agar bilis esculina.

  • Medios sólidos selectivos: los agentes selectivos como la ácida sódica y el 1 % de Oxgall inhiben Bacilli y la mayoría de bacterias grampositivas distintas de los estreptococos y enterococos del grupo D.
  • Fáciles de leer: las colonias de color negro-marrón de estreptococos y enterococos de grupo D son fáciles de leer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Referencia industrial: BAM, SMWW.
Descripción Agar bilis esculina con azida
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.