Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph™
Código de producto. 12609937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 150 pruebas
Kit para 450 pruebas
Tamaño de la unidad:
150 tests
450 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12609937 Kit para 450 pruebas 450 tests
12619937 Kit para 150 pruebas 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12609937 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21143
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecte el factor de aglutinación y la proteína A asociados a la identificación de Staphylococcus aureus al mismo tiempo que distingue al S. aureus de otros estafilococos.
Identifique rápidamente Staphylococcus aureus y diferéncielos de otros estafilococos mediante la detección del factor de aglutinación y la proteína A con el kit de pruebas de aglutinación de látex Thermo Scientific™ BactiStaph™.
Utilice esta prueba rápida que emplea partículas de látex capaces de detectar tanto el factor de aglutinación como la proteína A simultáneamente. La aglutinación de partículas de látex blancas es visible para el ojo humano en 60 segundos y representa una reacción positiva.
Se emplea cuando se sospecha la presencia de colonias de S. aureus. Antes de realizar la prueba, deben teñirse con Gram las presuntas colonias y realizarse una prueba de catalasa para determinar que son estafilococos.
Aunque los estafilococos se encuentran habitualmente en la piel y en las membranas mucosas, se han asociado a muchas infecciones humanas y animales. El S.aureus y otros estafilococos coagulasa positivos se han identificado como causa de infecciones supurativas, intoxicaciones alimentarias y del síndrome del choque tóxico, y se han aislado en casi todas las ubicaciones anatómicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Positivo, negativo
Descripción Kit de pruebas de aglutinación de látex BactiStaph
Marcado CE Sí
Analitos detectables Factor y proteína A para la identificación de Staphylococcus aureus.
Tipo Kit de prueba de Staphylococcus aureus
Incluye Reactivo de látex, control positivo, control negativo, portaobjetos desechables, varillas agitadoras.
Material Látex
Cantidad Kit para 450 pruebas
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus