Learn More
Thermo Scientific™ Oxidasa Remel™ BactiDrop™
Código de producto. 10399814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 0,75 mL
Tamaño de la unidad:
50 ampollas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10399814 50 x 0,75 mL 50 ampollas
1 options
Código de producto. 10399814 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    171.46€ / paquete de 50
    Ahorro 86.54€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Detecte la presencia de la enzima citocromo oxidasa con BactiDrop Oxidase.
Detecte la enzima citocromo oxidasa con Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase. La prueba de oxidasa se diseñó originalmente para identificar especies de Neisseria, pero posteriormente se utilizó para separar las Pseudomonadaceae de las Enterobacteriaceae 1,2 oxidasa negativas. La mayoría de las bacterias grampositivas son oxidasa negativas y muchos de los bacilos gramnegativos, distintos de las Enterobacteriaceae, son variables 3. Esta formulación se basa en la fórmula de reactivo de oxidasa de Kovacs 1.
Detecte la enzima citocromo oxidasa con BactiDrop™ Oxidase. Listo para su uso: No se requiere ninguna preparación adicional. Fácil de interpretar: prueba positiva: desarrollo de un color de violeta a morado entre 10 y 30 segundos. Prueba negativa: reacción retardada o no se ha generado ningún color entre 10 y 30 segundos. BactiDrop Oxidase se utiliza para detectar la enzima citocromo oxidasa. La prueba de oxidasa se basa en la producción bacteriana de una enzima oxidasa intracelular. La reacción oxidasa se debe a la presencia de un sistema de citocromo oxidasa, que activa la oxidación del citocromo reducido por oxígeno molecular, que a su vez actúa como aceptador de electrones en la etapa terminal del sistema de transferencia de electrones. Los microorganismos que producen la enzima oxidasa, cuando se encuentran en presencia de oxígeno atmosférico, citocromo c y reactivo oxidasa de fenilendiamina, se oxidan para formar un compuesto de color morado, indofenol. El ácido ascórbico se incorpora al reactivo como agente reductor para reducir la autooxidación y mejorar la estabilidad 3. La oxidasa BactiDrop contiene N,N,N,N-tetrametil-1,4-fenilendiamina (CAS 100-22-1), ácido ascórbico (CAS 50-81-7) y agua desmineralizada (CAS 7732-18-5). El reactivo se suministra en forma de ampollas de 0,75 ml. Este producto es para uso diagnóstico in vitro. Este reactivo se ha probado mediante el procedimiento de control de calidad y se ha comprobado que es aceptable. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Oxidasa BactiDrop
Marcado CE Sí
Analitos detectables presencia de enzima oxidasa.
Cantidad 50 x 0,75 mL