Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Nitrate A
Descripción
Determine la capacidad de un organismo para reducir el nitrato al nitrito o al gas nitrógeno libre mediante el reactivo de nitrato A de Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Esta capacidad es característica de la familia Enterobacteriaceae 1. Los no fermentadores y varios bacilos gramnegativos varían en su capacidad para reducir los nitratos, y algunos son capaces de reducir aún más el nitrito al gas nitrógeno 2. En 1962, Daubner informó que todos los miembros de las Enterobactericeae analizadas, con excepción de las especies de Erwinia, redujeron el nitrato en ocho horas 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 20 °C a 25 °C |
| Descripción | BactiDrop Nitrate A |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Capacidad de los microorganismos para reducir el nitrato a nitrito o libre gas nitrógeno., Free Nitrogen Gas |
| Cantidad | 50 x 0,75 mL |