Learn More
Thermo Scientific™ Ninhidrina Remel™ BactiDrop™
Código de producto. 15209077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 0,75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
15209077 50 x 0,75 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 15209077 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21534
Detecte la hidrólisis del hipurato sódico mediante estreptococos beta-hemolíticos, G. vaginalis y C. jejuni con BactiDrop Ninhydrin.
Detecte hidrólisis del hipurato sódico mediante estreptococos beta-hemolíticos, Gardnerella vaginalis y Campylobacter jejuni con la ninhidrina de Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. La prueba de hidrólisis del hipurato determina la capacidad de los estreptococos del grupo B, así como de otras bacterias, para hidrolizar enzimáticamente el hipurato sódico 1-3. Hwang y Ederer emplearon el reactivo de ninhidrina en un método rápido para detectar la hidrólisis del hipurato por el producto final de glicina 4.
BactiDrop Ninhydrin se utiliza para detectar la hidrólisis del hipurato sódico mediante estreptococos beta-hemolíticos, G. vaginalis y C. jejuni. El ácido hipúrico se hidroliza mediante la enzima hipuricasa a glicina y ácido benzoico. La ninhidrina evoca una reacción de cinco pasos para formar hidrindantina (una forma reducida de ninhidrina), dióxido de carbono y amoníaco. Se produce una reacción de condensación con hidrindantina, amoníaco y ninhidrina residual para producir un complejo de color morado final 3. Listo para su uso: No se requiere ninguna preparación adicional. Fácil de interpretar: prueba positiva: se genera un color entre azul y morado a los 30 minutos; prueba negativa: se genera un color gris claro o no hay cambios de color en 30 minutos. La ninhidrina BactiDrop contiene ninhidrina (CAS 485-47-2), acetona (CAS 67-64-1) y alcohol butilo (CAS 71-36-3). El reactivo se suministra en ampollas de 0,75 ml. Este reactivo se ha probado mediante el procedimiento de control de calidad y se ha comprobado que es aceptable. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Ninhidrina BactiDrop
Marcado CE Sí
Analitos detectables hidrólisis del hipurato sódico
Cantidad 50 x 0,75 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.