Learn More
Thermo Scientific™ Indol Remel™ BactiDrop™ Kovacs
Código de producto. 12739240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 0,75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12739240 50 x 0,75 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 12739240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    171.46€ / paquete de 50
    Ahorro 3.54€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determine la capacidad de los microorganismos para separar el Indol del triptófano con el reactivo Indole de BactiDrop™ de Kovacs.
Determinar la capacidad de los microorganismos, principalmente Enterobacteriaceae, para separar el Indol de la molécula de triptófano con el reactivo Indole de Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Las pruebas de confirmación de producción de Indol anteriores requerían un procedimiento de extracción con xileno para detectar pequeñas cantidades de Indol producidas por la descomposición del triptófano. Kovacs empleó alcohol amílico en lugar de alcohol etílico para omitir el proceso de extracción implicado con el reactivo Ehrlich-Beohme1. Gadebusch y Gabriel informaron de que la sustitución del alcohol isoamílico ofrecía una mayor estabilidad del reactivo 2 de Kovacs.
Las triptofanasas son enzimas intracelulares que median en la producción de Indol hidrolizando el triptófano de amino ácidos. El indol se combina con el dimetilaminobenzaldehído para formar un compuesto rojo. Se trata de un producto de condensación formado por una división de ácidos de una proteína 3. Listo para su uso: Reactivo líquido Fácil de interpretar: Prueba positiva: se genera un anillo de color entre rosa y rojo entre el líquido y la prueba reactivo; prueba negativa: no se genera ningún color. El reactivo Indol de Kovacs contiene 5 % p/v ρ-dimetilaminobenzaldehído (CAS 100-10-7), ácido clorhídrico (concentrado) (CAS 7647-01-0) y alcohol amílico (CAS 71-41-0) y se suministra en forma de ampollas de 0,75 ml. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Indol BactiDrops, Kovacs
Marcado CE Sí
Analitos detectables Capacidad de los microorganismos, principalmente «Enterobacteriaceae», para separar el indol de la molécula del triptófano., Free Nitrogen Gas
Cantidad 50 x 0,75 mL