Learn More
Thermo Scientific™ Cloruro férrico Remel™ BactiDrop™
Código de producto. 12719240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 0,75 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12719240 50 x 0,75 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12719240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    134.95€ / paquete de 1
    Ahorro 52.05€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Utilice el reactivo de cloruro férrico BactiDrop™ (10 %) para detectar la desaminación de fenilalanina en la prueba de fenilalanina.
Detecte la desaminación de la fenilalanina con el reactivo de cloruro férrico (10 %) Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Henecka y Houben-Weyl demostraron que al realizar pruebas para detectar la presencia de ácido fenilpirúvico mediante una solución acuosa de cloruro férrico, se produce una reacción de color verde 1,2. Esta prueba bioquímica es útil para la diferenciación de Enterobacteriaceae. La mayoría de los miembros de los grupos Proteus y Providencia producen una reacción positiva a la prueba de fenilalanina 3,4.
La capacidad de desaminar la fenilalanina al ácido fenilpirúvico se mide mediante la prueba de fenilalanina. El cloruro férrico actúa como agente quelante que reacciona con el ácido fenilpirúvico y forma un color verde5. Listo para su uso: Prueba rápida del reactivo líquido: Cambio de color visible en 5 minutos a partir de la adición de reactivo. Fácil de interpretar: prueba positiva: el color verde se genera en 5 minutos; prueba negativa: no se genera ningún color. El cloruro férrico (10 %) BactiDrop™ contiene cloruro férrico, 6H2O en ácido clorhídrico y agua desmineralizada y se suministra en forma de ampollas de 0,75 ml. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Cloruro férrico BactiDrop
Marcado CE Sí
Cantidad 50 x 0,75 mL