Learn More
Thermo Scientific™ Desoxicolato Remel™ BactiDrop™
Descripción
Diferencie entre Streptococcus pneumoniae soluble en bilis y otros estreptococos alfa-hemolíticos insolubles con desoxicolato Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ (10 %). En 1900, Neufeld utilizó un desoxicolato de sal sódica biliar para detectar la autólisis, que diferenciaba al Streptococcus pneumoniae soluble en bilis de los estreptococos1 alfa-hemolíticos insolubles en bilis. Evans empleó el 10 % de bilis para lisar cultivos de caldo de neumococos 2. Hawn y Beebe evaluaron la eficacia de la aplicación de sales biliares directamente a un cultivo de placas de agar con sangre de neumococos 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 20 °C a 25 °C |
| Descripción | Desoxicolato BactiDrop |
| Marcado CE | Sí |
| Tipo de empaquetado | 50/paq. |
| Cantidad | 50 x 0,75 mL |