Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Código de producto. 13255659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13255659 Kit para 25 pruebas 25 tests
1 options
Código de producto. 13255659 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    177.45€ / 25 tests
    Ahorro 67.55€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utiliza tecnología de enzima para la identificación presuntiva de Neisseria spp. y Moraxella catarrhalis en medios selectivos.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria utiliza tecnología de enzima para la identificación presuntiva de Neisseria spp. patogénica y Moraxella catarrhalis aisladas en medios selectivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria BactiCard™
Marcado CE Sí
Analitos detectables Neisseria spp. patogénica y Moraxella catarrhalis aisladas en medios selectivos
Tipo Neisseria Bacticard
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Cantidad Kit para 25 pruebas
Clase de organismo diana Neisseria patógena Spp., Moraxella Catarrhalis