Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ E. coli
Código de producto. 13245659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13245659 Kit para 25 pruebas paquete de 25
1 options
Código de producto. 13245659 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    205.06€ / paquete de 25
    Ahorro 4.94€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli se utiliza para la identificación provisional de Escherichia coli mediante tecnología de enzimas.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli se utiliza para la identificación provisional de Escherichia coli mediante tecnología de enzimas.
  • Código CPT: 87147
  • Complejidad CLIA: Media-alta
  • Dos círculos de prueba separados para MUG e indol.
  • Resultados tras 15 minutos de incubación.
  • La prueba de MUG positiva muestra fluorescencia bajo luz ultravioleta de onda larga.
  • La prueba del indol positiva se evidencia por un cambio de color a rojo.
  • Si las pruebas del indol y de MUG son positivas, se confirma la presencia de E. coli.
Incluye:
Tarjetas de pruebas, líquido de rehidratación, reactivo de MUG y palillos aplicadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción E. coli BactiCard™
Analitos detectables E. coli
Tipo BactiCard
Tipo de empaquetado 1 kit
Cantidad Kit para 25 pruebas
Tiempo de prueba 15 min
Para uso diagnóstico in vitro.