Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Shigella sonnei (fases 1 y 2)
Descripción
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella con la técnica de aglutinación de portaobjetos mediante los sueros aglutinantes Shigella sonnei (fases 1 y 2).
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella para fines epidemiológicos y diagnósticos mediante los sueros aglutinantes Thermo Scientific™ Remel™ Shigella sonnei (fase 1 a 2).
Estos sueros son adecuados para su uso en pruebas de aglutinación de portaobjetos. Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos producidos en sueros, como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán de forma visible con bacterias que transportan antígenos homólogos. Los antisueros solo proporcionan identificación serológica; la identificación completa de un organismo debe realizarse en combinación con pruebas bioquímicas.
Shigella sonnei se puede diferenciar en función de sus reacciones con antisueros específicos. Los sueros aglutinantes Remel Shigella sonnei (fases 1 y 2) cubren las fases 1 y 2 de S. sonnei.
- Lista para su uso: Se suministra como suero aglutinante listo para su uso.
- Fácil de interpretar: Aglutinación visible con S. sonnei 1 y 2. La solución de control no muestra aglutinación visible.
Los sueros aglutinantes Shigella sonnei (fases 1 y 2) se producen en conejos y se conserva con un 0,5 % de fenol. Cada frasco cuentagotas contiene 2 ml de líquido y se suministra listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | «Shigella sonnei» (fases 1 y 2) |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Cultivos de «Shigella» mediante una prueba rápida de aglutinación en portaobjetos. |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |