Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Shigella flexneri (1 a 6, X e Y)
Código de producto. 13275579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275579 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 13275579 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30163801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    113.68€ / 2 ml
    Ahorro 41.32€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella con la técnica de aglutinación de portaobjetos mediante los sueros aglutinantes Shigella flexneri polivalentes (de 1 a 6, X e Y).
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella para fines epidemiológicos y diagnósticos mediante los sueros aglutinantes Thermo Scientific™ Remel™ Shigella flexneri polivalentes (de 1 a 6, X e Y). Estos sueros son adecuados para su uso en pruebas de aglutinación de portaobjetos. Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos producidos en sueros, como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán de forma visible con bacterias que transportan antígenos homólogos. Los antisueros solo proporcionan identificación serológica; la identificación completa de un organismo debe realizarse en combinación con pruebas bioquímicas.
Shigella flexneri se puede diferenciar en función de sus reacciones con antisueros específicos. La gama Remel de antisueros polivalentes cubre los tipos 1 a 6, X e Y de S. flexneri. Como Shigella se puede confundir con algunos serotipos no móviles de E. coli (grupo Alkalescens-Dispar), hay disponible un suero adicional (R30164301) para su diferenciación.
  • Lista para su uso: Se suministra como suero aglutinante listo para su uso.
  • Fácil de interpretar: La aglutinación visible con los tipos 1 a 6, X e Y de S. flexneri. La solución de control no muestra aglutinación visible.
Los sueros aglutinantes Shigella flexneri polivalentes (de 1 a 6, X e Y) se producen en conejos y se conservan con un 0,5 % de fenol. Cada frasco cuentagotas contiene 2 ml de líquido y se suministra listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción «Shigella flexneri» polivalente (de 1 a 6, X e Y)
Marcado CE Sí
Analitos detectables identificación serológica de cultivos de «Shigella» mediante una prueba rápida de aglutinación en portaobjetos
Formato Vial
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL