Learn More
Thermo Scientific™ Suero aglutinante Shigella dysenteriae polivalente (del 1 al 10)
Descripción
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella con la técnica de aglutinación de portaobjetos mediante los sueros aglutinantes Shigella dysenteriae polivalente (de 1 al 10).
Identifique de forma provisional los cultivos de Shigella para fines epidemiológicos y diagnósticos mediante los sueros aglutinantes Thermo Scientific™ Remel™ Shigella dysenteriae polivalentes (del 1 al 10). Estos sueros son adecuados para su uso en pruebas de aglutinación de portaobjetos. Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos producidos en sueros, como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán de forma visible con bacterias que transportan antígenos homólogos. Los antisueros solo proporcionan identificación serológica; la identificación completa de un organismo debe realizarse en combinación con pruebas bioquímicas.
Shigella dysenteriae se puede diferenciar en base a sus reacciones con antisueros específicos. Los sueros aglutinantes Remel Shigella dysenteriae polivalentes (del 1 al 10) cubren S. dysenteriae todos los tipos del 1 al 10. Como Shigella se puede confundir con algunos serotipos no móviles de E. coli (grupo Alkalescens-Dispar), hay disponible un suero adicional (R30164301) para su diferenciación.
- Listo para su uso: Se suministra como suero aglutinante listo para su uso.
- Fácil de interpretar: Aglutinación visible con S. dysenteriae tipos del 1 al 10. La solución de control no muestra aglutinación visible.
Los sueros aglutinantes Shigella dysenteriae polivalentes (del 1 al 10) se producen en conejos y se conservan con un 0,5 % de fenol. Cada frasco cuentagotas contiene 2 ml de líquido y se suministra listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | «Shigella dysenteriae» polivalente (1-10) |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | identificación serológica de cultivos de «Shigella» mediante una prueba rápida de aglutinación en portaobjetos |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.