Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, Shigella boydii polivalente
Descripción
Los sueros aglutinantes Remel™, Shigella boydii polivalente se utilizan para la identificación serológica de cultivos de Shigella mediante una prueba de aglutinación rápida en portaobjetos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | «Shigella boydii» polivalente 1 (de 1 a 6) |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Cultivos de «Shigella» mediante una prueba rápida de aglutinación en portaobjetos. |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |