Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Código de producto. 11933332
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Factor 10 de salmonela O (grupo E1)
Factor 11 de salmonela O (grupo F)
Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G)
Factor 14 de salmonela O (grupo H)
Factor 15 de salmonela O (grupo E2)
Factor 16 de salmonela O (grupo I)
Factor 19 de salmonela O (grupo E4)
Factor 2 de salmonela O (grupo A)
Factor 27 de salmonela O (grupo B)
Factor 39 de salmonela O (grupo Q)
Factor 4 de salmonela O (grupo B)
Factor 5 de salmonela O (grupo B)
Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1)
Factor 8 de salmonela O (grupo C2)
Factor 9 de salmonela O (grupo D)
Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
11933332 Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E) 2 ml
12653638 Factor 16 de salmonela O (grupo I) cada uno
12697559 Factor 11 de salmonela O (grupo F) cada uno
11963332 Factor 2 de salmonela O (grupo A) 2 ml
11913332 Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1) 2 ml
12663648 Factor 39 de salmonela O (grupo Q) cada uno
11954092 Factor 8 de salmonela O (grupo C2) 2 ml
12697569 Factor 27 de salmonela O (grupo B) cada uno
12687559 Factor 10 de salmonela O (grupo E1) cada uno
12623638 Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G) cada uno
12643638 Factor 15 de salmonela O (grupo E2) cada uno
12633638 Factor 14 de salmonela O (grupo H) cada uno
11934092 Factor 5 de salmonela O (grupo B) 2 ml
12683638 Factor 19 de salmonela O (grupo E4) cada uno
11944092 Factor 9 de salmonela O (grupo D) 2 ml
11964092 Factor 4 de salmonela O (grupo B) 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11933332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30956801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    143.41€ / 2 ml
    Ahorro 1.59€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E)
Analitos detectables Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Grupo de organismos Grupo E
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonela O