Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes, Salmonella O/Vi
Código de producto. 11974092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11974092 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11974092 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30957401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    168.26€ / 2 ml
    Ahorro 26.74€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Serologically identify somatic O/Vi antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test using Agglutinating Sera, Salmonella O/Vi.
Identifique serológicamente los antígenos somáticos O/Vi de las cepas de Salmonella mediante la prueba de aglutinación en portaobjetos y/o en tubo con fines epidemiológicos y de diagnóstico utilizando sueros aglutinantes Thermo Scientific™ Remel™, Salmonella O/Vi. Los sueros se absorben para eliminar las aglutininas de otros antígenos de Salmonella y la aglutinina de paracolon α. Los sueros aglutinantes somáticos de Salmonella (serie ZC) están destinados a la identificación de antígenos O/Vi.
Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán con bacterias que transportan antígenos homólogos.
El género Salmonella se clasifica en el Esquema de Kauffmann-White en serotipos según combinaciones de antígenos somáticos (O) y flagelares (H), que se identifican mediante pruebas de aglutinación1. Los sueros aglutinantes deben usarse en las pruebas de confirmación, pero también pueden usarse con la debida precaución en las pruebas de detección2. Estas sencillas pruebas detectan rápidamente antígenos bacterianos específicos para la identificación, agrupación y/o tipificación de Salmonella y otros microorganismos transmitidos por los alimentos. Este incorpora sueros aglutinantes para la identificación de antígenos somáticos O/Vi de Salmonella (grupos A-S), permitiendo la identificación rápida, precisa y fiable de cepas de Salmonella.
  • Listo para su uso: Reactivos líquidos en viales de 2 ml
  • Rápido: Resultados en 1 minuto.
  • Fácil de interpretar: La aglutinación visible indica un resultado positivo
  • Se requiere menos muestra
Cada kit contiene un frasco de antisueros (2 ml) conservados con un 0,5 % de fenol o un 0,1 % de acida sódica. Los sueros se producen en conejos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Salmonella O/Vi
Analitos detectables Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Material Polivalente
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonela O/Vi