Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O polivalente, grupos A-G
Description
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Specifications
Specifications
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Salmonela O polivalente (grupos A - G) |
| Analitos detectables | Antígenos O de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Material | Polivalente |
| Grupo de organismos | Grupo A-G |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
| Clase de organismo diana | Salmonela O |