Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Código de producto. 13265579
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (z27)
Salmonella H polivalente, fases 1 y 2
Salmonella H™»
«Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15
«Salmonella H(y)»
«Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
13265579 «Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7) 2 ml
13245579 Salmonella H (i) 2 ml
11933342 Salmonella H (c) 2 ml
11983332 Salmonella H (a) 2 ml
12697429 Salmonella H (1, 7) cada uno
12719290 Salmonella H (enx) cada uno
11923342 Salmonella H (b) 2 ml
12789280 Salmonella H (d) cada uno
12667429 Salmonella H (1, 2) cada uno
12677429 Salmonella H (1, 5) cada uno
12687429 Salmonella H (1, 6) cada uno
12759290 Salmonella H (gm) cada uno
12677499 Salmonella H polivalente, fases 1 y 2 cada uno
12759300 Salmonella H™» cada uno
12709290 Salmonella H (eh) cada uno
12617429 Salmonella H (z27) cada uno
12749280 Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k) cada uno
12719300 Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 cada uno
13235579 «Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15 cada uno
12660008 «Salmonella H(y)» cada uno
12697579 Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r) cada uno
12623658 Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 13265579 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30163201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    114.54€ / 2 ml
    Ahorro 38.46€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación en tubo o portaobjetos.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción «Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Analitos detectables antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Material Polivalente
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonella H