Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Código de producto. 13295589
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Neisseria meningitidis grupo A
Neisseria meningitidis grupo B
Neisseria meningitidis grupo C
Neisseria meningitidis grupo D
Neisseria meningitidis grupo W135
Tamaño de la unidad:
2 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
13295589 Neisseria meningitidis grupo W135 2 ml
13255589 Neisseria meningitidis grupo C 2 ml
13245589 Neisseria meningitidis grupo A 2 ml
11414079 Neisseria meningitidis grupo D 2 ml
13215599 Neisseria meningitidis grupo B 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13295589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30167401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    336.60€ / 2 ml
    Ahorro 57.40€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante la aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria meningitidis grupo W135
Marcado CE Sí
Analitos detectables N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Grupo de organismos Grupo W135
Clase de organismo diana Neisseria Meningitidis