Learn More
Thermo Scientific™ Suero aglutinante Neisseria meningitidis
Código de producto. 13225589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13225589 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 13225589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30166601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    258.17€ / 2 ml
    Ahorro 92.83€
    26% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los sueros aglutinantes de meningococos se utilizan en la identificación serológica cualitativa de los grupos Neisseria meningitidis A, B, C, D, X, Y, Z, W135, A-D y X-Z + W135.
Realizar la identificación serológica de grupos Neisseria meningitidis Grupos A, B, C, D, X, Y, Z y W135 para fines epidemiológicos y de diagnóstico mediante los sueros aglutinantes de meningococos de Thermo Scientific™ Remel™. La especificidad del grupo se basa en la identidad de los polisacáridos capsulares y las cepas que poseen estos materiales están aglutinadas de forma específica mediante el antisuero homólogo. En los casos de meningitis bacteriana es importante obtener una identificación provisional del agente infeccioso lo antes posible, de manera que se pueda iniciar una terapia antimicrobiana adecuada.
Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán con bacterias que transportan antígenos homólogos. Los cultivos homológicos se deben emplear para microorganismos de control positivo.
  • Listo para su uso: reactivos preparados
  • Fácil de almacenar: almacene entre 2 y 8 °C
  • Los sueros polivalentes solo se deben usar para portaobjetos.
  • Fácil de interpretar:
    • Suspensión de prueba: aglutinación fuerte y claramente visible en un minuto.
    • Suspensión de control: no hay aglutinación visible.
El suero aglutinante de meningococos se produce en conejos y se conserva con un 0,5 % de fenol. Cada frasco cuentagotas contiene 2 ml de líquido y está listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria meningitidis polivalente, grupos A - D
Marcado CE Sí
Analitos detectables N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Material Polivalente
Grupo de organismos Grupos polivalentes A-D
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Neisseria Meningitidis