Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación de portaobjetos y procedimientos CIE.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo E |
| Analitos detectables | H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación en portaobjetos y procedimientos de CIE |
| Tipo | Sueros aglutinantes |