Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Código de producto. 12627459
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae Tipo A
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo B
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo C
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo D
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo E
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo F
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
12627459 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae Tipo A cada uno
12653528 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo E cada uno
12663528 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo F cada uno
11464069 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo B 2 ml
12637459 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo C cada uno
12643528 Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12627459 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30166001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para la identificación serológica de H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación de portaobjetos y procedimientos CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae Tipo A
Analitos detectables H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Sueros aglutinantes