Learn More
Remdesivir, Mikromol™
Descripción
Remdesivir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Remdesivir |
| CAS | 1809249-37-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Remdesivir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H35 N6 O8 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Alanine, N-[(S)-hydroxyphenoxyphosphinyl]-, 2-ethylbutyl ester, 6-ester with 2-C-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile, 2-ethylbutyl ((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35N6O8P/c1-4-18(5-2)13-38-26(36)17(3)32-42(37,41-19-9-7-6-8-10-19)39-14-21-23(34)24(35)27(15-28,40-21)22-12-11-20-25(29)30-16-31-33(20)22/h6-12,16-18,21,23-24,34-35H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,32,37)(H2,29,30,31)/t17-,21+,23+,24+,27-,42-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(OC[C@H]1O[C@](C#N)([C@H](O)[C@@H]1O)c2ccc3c(N)ncnn23)Oc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2- (2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-5-ciano-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-fenoxifosforil]amino]propanoato de 2-etilbutilo |
| Mostrar más |