Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Remdesivir |
| CAS | 1809249-37-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C27H35N6O8P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 602,58 |
| Clave InChI | RWWYLEGWBNMMLJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCC(CC)COC(=O)C(C)NP(=O)(OCC1OC(C#N)(C(O)C1O)C1=CC=C2N1N=CN=C2N)OC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-ethylbutyl 2-({[(5-{4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl}-5-cyano-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methoxy](phenoxy)phosphoryl}amino)propanoate |
| Peso molecular (g/mol) | 602.59 |
Seguridad y manipulación
- Remdesivir
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Remdesivir