Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante de Remazol R, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Remazol Brilliant Blue R |
| CAS | 2580-78-1 |
| Fórmula molecular | C22H16N2Na2O11S3 |
| Número MDL | MFCD00001215 |
| Sinónimo | C.I. 61200 |
| Clave InChI | KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(NC2=CC=CC(=C2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Disodio 1-amino-9,10-dioxo-4-({3-[2-(sulfonatooxi)etansulfonilo]fenilo}amino)-9,10-dihidroantraceno-2-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 626.53 |
| Mostrar más |