Learn More
Relpax, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Relpax |
| CAS | 177834-92-3 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N2 O2 S . Br H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-Indole hydrobromide (1:1), 1H-Indole','3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-','monohydrobromide','(R)-, 1H-Indole','3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-','monohydrobromide (9CI), (R)-5-[2-(Benzenesulfonyl)ethyl]-3-[(N-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indole hydrobromide, Eletriptan hydrobromide, Relert, Relpax, UK 116044-04 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O2S.BrH/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20;/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1 |
| SMILES | Br.CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(bencenosulfonil)etil]-3-[[(2R)-1-metilpirrolidin-2-il]metil]-1H-indol;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 463.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.0977 |