Descripción
- La forma más rápida de recargar la caja vacía (se vende por separado)
- Utiliza un 70 % menos plástico
- Reciclable
- Almacenamiento sencillo
- Asequible y práctico
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Disponibles en tres tamaños:
- 0,1 - 2,0 μl
- De 2 a 2000 μl
- De 100 a 10000 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta de pipeta |
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | D1000 |
| Precisión | 0,002 a 0,004 μl |
| Exactitud | 0 a 0,025 μl |
| Longitud (métrico) | 6.6 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Formato | Recarga |
| Cantidad | 576/Paq. |
| Mostrar más |