Learn More
Relebactam, TRC
Código de producto. 30137474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137474 5 mg 5 miligramos
30136757 10 mg 10 miligramos
30006431 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1434035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1174018-99-5
Fórmula molecular C12 H20 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 348.38
Sinónimo MK 7655, [(2S,5R)-7-Oxo-2-(piperidin-4-ylcarbamoyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-yl] Hydrogen Sulfate
Nombre IUPAC [(5R)-7-oxo-2-(4-piperidilcarbamoil)-1,6-diazabiciclo[3.2.1]octan-6-il] sulfato de hidrógeno
SMILES OS(ON([C@@H]1CCC(C(NC2CCNCC2)=O)[N@]3C1)C3=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Relebactam
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O6S/c17-11(14-8-3-5-13-6-4-8)10-2-1-9-7-15(10)12(18)16(9)22-23(19,20)21/h8-10,13H,1-7H2,(H,14,17)(H,19,20,21)/t9-,10?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1104