Learn More
Relebactam, MedChemExpress
Código de producto. 16487166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487166 100 mg 100 miligramos
16467178 10 mg 10 miligramos
16413546 25 mg 25 miligramos
16469707 5 mg 5 miligramos
16403207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16752
MedChemExpress Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.
Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Relebactam
Forma física Solid
CAS 1174018-99-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H20N4O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-7655
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (143.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(ON1[C@]2([H])CC[C@@H](C(NC3CCNCC3)=O)[N@@](C2)C1=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 348.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.38
Porcentaje de pureza 99.56%