Learn More
Relcovaptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Relcovaptan |
| CAS | 150375-75-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28H27Cl2N3O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinecarboxamide','1-[[5-chloro-3-(2-chlorophenyl)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-indol-2-yl]carbonyl]-','[2R-[2α(S*),3β]]- (ZCI), Relcovaptan, SR 49049, SR 49059 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-(3,4-dimetoxifenil)sulfonil-3-hidroxi-2H-indol-2-carbonil]pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 620.5 |
| Show More |