Learn More
Asecos™ Módulo de relé IO90-LINE para ION-PRO-90
Código de producto. 17916070 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17916070 IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC cada uno
1 options
Código de producto. 17916070 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 41405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Módulo de relé para uso con gabinete de almacenamiento de seguridad ION-PRO-90 (modelos IO90.195.120.PC.WDC y IO90.195.120.PS.WDC).
El módulo de relé puede diferenciar entre 4 niveles diferentes de advertencia y alarma (Advertencia, Nivel de alarma 1, Nivel de alarma 2 y falla de energía) y los transmite a un centro de control a través de contactos libres de potencial separados, ya sea como contactos de cierre o contactos de apertura. Se incluye en la entrega 1 conector para el cableado del cliente para uno de los 4 niveles de advertencia y alarma.
Los contactos de conmutación se utilizan para conectar una señal a un sistema de gestión de edificios. No se recomienda la integración directa en un panel de control de alarma contra incendios (FACP) o solo puede realizarse en consulta con la persona responsable del sistema.
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 94 mm
Para utilizar con (aplicación) Detección y diferenciación de alarmas
Para utilizar con (equipo) IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Altura exterior (métrico) 57 mm
Peso (imperial) 2205 lb.
Peso (métrico) 1 kg
Anchura exterior (métrico) 130 mm
Tipo de producto Módulo de relé
Sólo para uso en interiores.