Learn More
Estándar de densidad relativa a 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 25/4 0,7730 a 25 °C, Paragon Scientific™
Código de producto. 16090310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16090310 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16090310 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor RDEN2503
Los estándares de densidad relativa ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están diseñados para la calibración o verificación de los instrumentos utilizados para medir la densidad y la densidad relativa. La certificación ISO 17025 / ISO 17034 según UKAS garantiza la completa trazabilidad a los estándares nacionales.
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • La densidad relativa se calculó dividiendo la densidad, obtenida de la ASTM D1480, por la densidad del agua a la temperatura de referencia.
  • La densidad del agua se ha obtenido de la tabla denominada «Densidad del agua» que se encuentra en la norma ASTM D1480 y confirma la Escala Internacional de Temperatura (ITS 90).
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con dos años de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Solvent naphta medium aliphatic (Petroleum), White mineral oil, petroleum
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.