Learn More
Ebro Electronic™ Caja de relés AX 400 / RB 1691 BS
Descripción
Sonda térmica puntiaguda (longitud de la aguja: 120 mm, diámetro 3 mm), cable de 1,5 m
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva EMC 2014/30/UE; EN 61326-1:2013; Directiva RoHS 2011/65/UE; Reglamento de compatibilidad electromagnética 2016 BS EN 61326-1:2013; Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para termómetro electrónico de contacto GFX 460 |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Modelo | AX 400 |
| Peso (métrico) | 1.2 kg |
| Tipo de producto | Caja de relé |
| Anchura (métrico) | 180 mm |