Learn More
Epóxido de rel-trans-Metopreno, TRC
Código de producto. 30137223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137223 100 mg 100 miligramos
30003265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260655100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65277-96-5
Fórmula molecular C19 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 326.47
Sinónimo 2-Butenoic acid, 3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-, 1-methylethyl ester, (2E)-rel- (ACI), (2E)-rel-3-[(2R,3R)-3-(6-Methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-2-butenoic Acid 1-Methylethyl Ester, (2E)-rel-3-[(2R,3R)-3-(6-Methoxy-2,6-dimethylheptyl)oxiranyl]-2-butenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 2-Butenoic acid, 3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)oxiranyl]-, 1-methylethyl ester, (2E)-rel- (9CI), rel-1-Methylethyl (2E)-3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-2-butenoate (ACI), Methoprene epoxide, rel-trans-Methoprene epoxide, Methoprene trans-epoxide, trans-Methoprene-epoxide
Nombre IUPAC propan-2-il(E)-3-[(2R,3R)-3-(6-metaxi-2,6-dimetilheptil)oxiran-2-il]but-2-enoato
SMILES COC(C)(C)CCCC(C)C[C@H]1O[C@@H]1\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Methoprene-epoxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O4/c1-13(2)22-17(20)12-15(4)18-16(23-18)11-14(3)9-8-10-19(5,6)21-7/h12-14,16,18H,8-11H2,1-7H3/b15-12+/t14?,16-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.2457