Learn More
rel-trans-6-(Dimetilamino)-3-(4-hidroxiciclohexil)-1-metil-1,3,5-Triazina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Código de producto. 30370511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370511 50 mg 50 miligramos
30382672 10 mg -
30380053 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48558050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72576-13-7
Fórmula molecular C12 H20 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 268.3122
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-(dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-, 6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
Nombre IUPAC 6-(dimetilamino)-3-(4-hidroxiciclohexil)-1-metil-1,3,5-triazina-2,4-diona
SMILES CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexazinone metabolite A
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O3/c1-14(2)10-13-11(18)16(12(19)15(10)3)8-4-6-9(17)7-5-8/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1535