Learn More
rel-(R,S)-formoterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer) |
| CAS | 532414-36-1 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | rel-N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1S)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide, N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer), Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. I (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2S)-1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]etil]fenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 344.405 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.174 |