Learn More
rel-(R,R)-voriconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rel-(R,R)-Voriconazole |
| CAS | 137330-52-0 |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N5 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (R*,R*)-α-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoro-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol (9CI), rel-(R,R)-Voriconazole, (2RS,3RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 349.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.115 |