Learn More
rel-N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-Dimetil-4-morfolinil]-2-oxazoil]-1H-indazol-6-il]-2-metaxi-3-piridinil] metanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30242994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242994 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30242994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7974301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-N-(5-(4-(5-(((2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)methyl)-2-oxazolyl)-1H-indazol-6-yl)-2-methoxy-3-pyridinyl)methanesulfonamide
CAS 1254036-66-2
Fórmula molecular C24H28N6O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo GSK 2292767;
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N6O5S/c1-14-11-30(12-15(2)34-14)13-18-9-26-23(35-18)19-5-16(6-21-20(19)10-27-28-21)17-7-22(29-36(4,31)32)24(33-3)25-8-17/h5-10,14-15,29H,11-13H2,1-4H3,(H,27,28)/t14-,15+
SMILES COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)C)c2cc(c3oc(CN4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4)cn3)c5cn[nH]c5c2
Nombre IUPAC N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolina 4-il]metil]-1,3-oxazol-2-il]-1H-indazol-6-il]-2-metaxipiridina-3-il]metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 512.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1842