Learn More
rel-(4R,5R)-5-(4-Clorofenilo)-4-metil-2-tiazolidinona, TRC
Código de producto. 17931465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931465 10 mg 10 miligramos
17993265 100 mg 100 miligramos
17983655 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC54695010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78587-59-4
Fórmula molecular C10 H10 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 227.71
Sinónimo 2-Thiazolidinone, 5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-, trans-, rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, Hexythiazox metabolite PT-1-3
Nombre IUPAC (4S,5S)-5-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazolidina-2-una
SMILES C[C@@H]1NC(=O)S[C@H]1c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10ClNOS/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0172